Learn More
Sulfato de hierro(III), Puratronic™, 99,998 % (base metálica)
Código de producto. 11390989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390989 5 g 5 g
11300999 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010717.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-22-5
Fórmula molecular Fe2O12S3
Peso molecular (g/mol) 399.858
Número MDL MFCD00011007
Clave InChI RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
Nombre IUPAC hierro(3+); trisulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate
Punto de fusión 480°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,4032
Información de solubilidad Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol; Almost insoluble in acetone and ethyl acetate; Insoluble in sulfuric acid and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.87
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.097 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..