Learn More
Sulfato de hierro(III) pentahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522354 100 g Frasco de plástico 100 g
10306741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10460863 500 g Frasco de plástico 500 g
13418528 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10522354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142906-29-4 | Fe2O12S3·5H2O | 489.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142906-29-4
Fórmula molecular Fe2O12S3·5H2O
Peso molecular (g/mol) 489.96
Número MDL MFCD00149714
Clave InChI YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
Nombre IUPAC hierro(3+);trisulfato;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate pentahydrate
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo cristalino o granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal Fe2(SO4)3·5H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.96
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faresætning
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.