Learn More
Sulfato de hierro(III) pentahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306741 5 g Frasco de vidrio 5 g
10522354 100 g Frasco de plástico 100 g
10460863 500 g Frasco de plástico 500 g
13418528 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10306741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142906-29-4 | Fe2O12S3·5H2O | 489.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142906-29-4
Fórmula molecular Fe2O12S3·5H2O
Peso molecular (g/mol) 489.96
Número MDL MFCD00149714
Clave InChI YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
Nombre IUPAC hierro(3+);trisulfato;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate pentahydrate
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo cristalino o granular
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal Fe2(SO4)3·5H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.96
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.