Learn More
Sulfato de hierro (III) hidratado, Puriss. pa, base Fe 21-23%. Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15633310 6 x 1 kg Frasco de polietileno paquete de 6
15623310 500 g Frasco de polietileno 500 g
15603310 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15613310 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15633310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 312356X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a., base de Fe al 21-23 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Fórmula molecular Fe2H2O13S3
Peso molecular (g/mol) 417.87
Número MDL MFCD00011007
Clave InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
Nombre IUPAC hierro(3+); trisulfato; hidrato
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate hydrate
Nombre de nota Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
% máx. CAS 98.0000%, 2.0000%
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal Fe2(SO4)3 · xH2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.88
Porcentaje de pureza 21 to 23% (Fe basis)
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno