Learn More
Sulfato de hierro (III) hidratado, Puriss. pa, base Fe 21-23%. Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623310 500 g Frasco de polietileno 500 g
15603310 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15633310 6 x 1 kg Frasco de polietileno paquete de 6
15613310 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15623310 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31235500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., base de Fe al 21-23 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-10-7
Fórmula molecular Fe2H2O13S3
Peso molecular (g/mol) 417.87
Número MDL MFCD00011007
Clave InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
Nombre IUPAC hierro(3+); trisulfato; hidrato
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Fe2(SO4)3 · xH2O
Número UN 3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.88g/mol (anhydrous basis)
Grado Puriss. P.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21 to 23% Fe basis
Envase Frasco de polietileno
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) sulfate hydrate