Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15617860 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617860 500 g Poly Bottle 500 g
15607860 250 g Poly Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15617860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor F1135500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fe 21-23 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Fórmula molecular Fe2H2O13S3
Peso molecular (g/mol) 417.87
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
Nombre IUPAC hierro(3+); trisulfato; hidrato
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate hydrate
Nombre de nota Fe 21-23 %
% máx. CAS 98.0000%, 2.0000%
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 21 to 23%
Notas del porcentaje del ensayo of Fe
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.88
Pérdida por secado 7.0 - 20.0%
Envase Poly Bottle