Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15607860 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607860 250 g Poly Bottle 250 g
15617860 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15607860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor F1135250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fe 21-23 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Fórmula molecular Fe2H2O13S3
Peso molecular (g/mol) 417.87
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
Nombre IUPAC hierro(3+); trisulfato; hidrato
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate hydrate
Nombre de nota Fe 21-23 %
% máx. CAS 98.0000%, 2.0000%
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 21 to 23%
Notas del porcentaje del ensayo of Fe
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.88
Pérdida por secado 7.0 - 20.0%
Envase Poly Bottle
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.