Learn More
Pirofosfato de hierro (III), TRC
Código de producto. 30404707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404707 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30404707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77523550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Pyrophosphate
CAS 10058-44-3
Cantidad 50 g
Fórmula molecular Fe4(P2O7)3
Sinónimo Ferric Pyrophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
SMILES [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC hierro(3+);fosfonatofosfato
Peso molecular (g/mol) 745.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 745.4755