Learn More
Fosfato de hierro(III) hidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433545 500 g Frasco de vidrio 500 GR
1 options
Código de producto. 10433545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389955000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) phosphate hydrate
CAS 51833-68-2
Color Blanco
Forma física Polvo, cristales, gránulos y/o trozos
Cantidad 500 g
Fórmula molecular FeH2O5P
Fórmula lineal FePO4·xH2O
Número MDL MFCD00150236
Sinónimo ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC hierro(3+);fosfato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 168.83
PubChem CID 21410239
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.82
Porcentaje de pureza 26.0 to 32.0% (as Fe)
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 32.5 % max.