Learn More
Hidrato de perclorato de hierro (III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) Perchlorate Hydrate |
| CAS | 15201-61-3 |
| Fórmula molecular | Cl3FeH2O13 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3 |
| SMILES | O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | hierro(3+);triperclorato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 372.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.791 |