Learn More
Hidrato de perclorato de hierro (III), TRC
Código de producto. 30390694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390694 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7752135G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Perchlorate Hydrate
CAS 15201-61-3
Fórmula molecular Cl3FeH2O13
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
SMILES O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nombre IUPAC hierro(3+);triperclorato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 372.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.791