Learn More
Perclorato de hierro(III) hidrato, agregados cristalinos blancos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321758 100 g 100 g
11311758 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011647.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15201-61-3 | Cl3FeO12 | 354.18 g/mol
Iron(III) perchlorate hydrate is used as a starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units that allow two coordination modes. It is also used as a catalyst for synthesis of fullerene-fused lactones, α-Carbonyl furans via one-pot cyclization, fullerodioxolanes via heterocyclization, dialylated indoles via double alkylation, aryl esters via oxidative esterification and as a chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution, as an oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15201-61-3
Fórmula molecular Cl3FeO12
Peso molecular (g/mol) 354.18
Número MDL MFCD00011000
Clave InChI LHOWRPZTCLUDOI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo iron iii perchlorate hydrate, perchloric acid iron iii salt hydrate, iron 3+ hydrate triperchlorate, iron iii perchlorate hydrate purple, iron iii perchlorate hydrate yellow, iron iii perchloratehydrate,reagentgrade, iron iii perchlorate hydrate, crystalline, iron iii perchlorate hydrate, crystalline, low chloride
PubChem CID 9799594
Nombre IUPAC hierro(3+);triperclorato;hidrato
SMILES [Fe+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) perchlorate hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.19 (Anhydrous)
Grado Reactivo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) perchlorate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..