Learn More
Óxido de hierro (III), TRC
Código de producto. 30390778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390778 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7752105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (III) Oxide
CAS 1309-37-1
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Fe2 O3
Sinónimo Iron Oxide Pigment Red, Iron oxide (Fe2O3), α-Ferric oxide, α-Iron oxide, γ-Ferric oxide, γ-Iron oxide (Fe2O3), γ-MRD, γ-MYD, Iron Oxide Red, Iron Oxide Red 110M, Iron Oxide Red 130A, Iron Oxide Red 130M, Iron Oxide Red N 135, Iron Oxide Red Transparent 288VN, Iron Oxides CI 77491, Iron Red 2597, Iron Red 3602, Iron Red 4597, Iron Red 5597, Iron Red 6597, Iron Red TP 303, Iron minium, Iron oxide, Iron oxide (Fe2O3) nanoparticles, Iron oxide (FeO1.5), Iron red, Iron sesquioxide, Iron sesquioxide (Fe2O3), Iron trioxide, Iron(3+) oxide, Iron(III) oxide, Pigment Red 101
Fórmula InChI InChI=1S/2Fe.3O
SMILES O=[Fe]O[Fe]=O
Nombre IUPAC oxo(oxoferriooxi)hierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.8546