Learn More
Iron(Iii) Oxide, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15651130 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15651130
Marca: Honeywell-Fluka 123441KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Fe2O3
Número MDL MFCD00011008
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxodihierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (complexometric)
Grado puriss.