Learn More
Óxido de hierro(III), purificado, ≥95%, Solstice
Código de producto. 16685733
Cambiar vista
Click to view available options
10 kg
Código de producto.
16685733 10 kg
1 options
Código de producto. 16685733 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1234210KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) oxide
Punto de fusión 1.565 °C
CAS 1309-37-1
Color Rojo
% máx. CAS 1
pH Desde 4 hasta 8
Cantidad 10 kg
Fórmula molecular Fe2O3
Fórmula lineal Fe2O3
Número MDL MFCD00011008
Sinónimo Ferric oxide
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxodihierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Grado Synthesis
Densidad 5 g/cm3 (20 °C)