Learn More
Óxido de hierro(III), puro, calcinado, Fisher Chemical
Código de producto. 10020190 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10020190 1 kg Tarro de cristal 1 Kg
1 options
Código de producto. 10020190 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1013/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1kg, tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 1538°C
CAS 1309-37-1
Color Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Fe2O3
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxodihierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69g/mol
Envase Tarro de cristal