Learn More
Óxido de hierro(III), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15613160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15613160 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15613160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31005025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
polvo, < 5 μm, ≥ 99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Fe2O3
Número MDL MFCD00011008
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxodihierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%