Learn More
Iron(Iii) Oxide, 99.98% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. 15611750 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15611750 10 g Poly Bottle 10 g
1 options
Código de producto. 15611750 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 20351310G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
99.98% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Oxide
Punto de fusión 1565°C
CAS 1309-37-1
Color Red
Forma física Solid
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Fe2O3
Número MDL MFCD00011008
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC trioxodihierro
Peso molecular (g/mol) 159.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69g/mol
Porcentaje de pureza 99.98%
Envase Poly Bottle
Densidad 5g/cu.cm