Learn More
Óxido de hierro(III), 99,8 %, base de trazas de metal, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) oxide |
| Punto de fusión | 1565°C |
| CAS | 1309-37-1 |
| Color | Rojo |
| pH | 4 to 8 (at 50.00g/L) |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | Fe2O3 |
| Número MDL | MFCD00011008 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Mostrar más |