Learn More
Óxido de hierro(III), 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15592343 5 kg 5 Kg
15582343 1 kg 1 Kg
15502353 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15592343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-37-1
Fórmula molecular Fe2O3
Peso molecular (g/mol) 159.69
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Ferric oxide
Nombre IUPAC trioxodihierro
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) oxide
Punto de fusión 1538.0°C
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Fe2O3
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Pérdida por secado 0.3% max.
Gravedad específica 5.24
Densidad 5.2400g/mL