Learn More
Hierro(III) oxalato hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iron(III) oxalate hexahydrate is used as a catalyst for the reductive and oxidative degradation of iopamidol under UV and visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) oxalate hexahydrate |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3288 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.84 (375.55 Anhydrous) |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) oxalate hexahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..