Learn More
Nitrato de hierro (III) nonahidratado, TRC
Código de producto. 30391361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391361 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30391361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77521510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Cantidad 10 g
Fórmula molecular Fe(NO3)3 . 9H2O
Fórmula InChI InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC hierro(3+); trinitrato; nonahidrato
Peso molecular (g/mol) 404
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.9935