Learn More
Iron(Iii) Nitrate Nonahydrate, Solstice
Código de producto. 15692040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
250 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15692040 500 g 500 g
15652040 100 g 100 g
15682040 250 g 250 g
15662040 1 kg 1 Kg
15672040 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15692040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 216828500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-61-8
Fórmula molecular FeH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 403.99
Número MDL MFCD00149708
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Nombre IUPAC hierro(3+); trinitrato; nonahidrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Nitrate Nonahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Fe(NO3)3 · 9H2O
Número UN 3260
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Formula Weight (peso de la fórmula) 404g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS