Learn More
Nitrato de hierro(III), nonahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10171520 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10171520 250 g 250 GR
10578230 500 g 500 GR
10675682 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10171520 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/1075/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Nitrato de hierro(III) nonahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-61-8
Fórmula molecular FeH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 403.99
Número MDL MFCD00149708
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 47°C
Color Morado
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC hierro(3+);trinitrato;nonahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 404g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate