Learn More
Nitrato de hierro(III) nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) nitrate nonahydrate |
| Punto de fusión | 47.0°C |
| Color | Morado |
| Forma física | Polvo cristalino ligeramente adherente |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.68 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Iodometry) |
| Densidad | 1.6800g/mL |
| Fórmula lineal | Fe(NO3)3·9H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.