Learn More
Nitrato de hierro(III) nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154170 250 g Frasco de plástico 250 g
10256400 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11934271 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10154170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202492500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-61-8
Fórmula molecular FeH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 403.99
Número MDL MFCD00149708
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto de fusión 47.0°C
Color Morado
Forma física Polvo cristalino ligeramente adherente
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Fe(NO3)3·9H2O
Índice Merck 15,4054
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
Nombre IUPAC hierro(3+);trinitrato;nonahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 404
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.68
Densidad 1.6800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate