Learn More
Nitrato de hierro(III) nonahidrato, 99,9995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10492570 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10492570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436810250
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto de fusión 47.0°C
CAS 7782-61-8
Color Morado a blanco o violeta
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.68
Intervalo de porcentaje de ensayo 13.5 to 14.2% (Fe) (Iodometry)
Densidad 1.6800g/mL
Fórmula molecular FeH18N3O18
Fórmula lineal Fe(NO3)3·9H2O
Número MDL MFCD00149708
Índice Merck 15,4054
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC hierro(3+); trinitrato; nonahidrato
Peso molecular (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Formula Weight (peso de la fórmula) 404
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado base de trazas de metales