Learn More
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697860 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697860 1 kg Poly bottle 1 Kg
15607870 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15697860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor F30021KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-61-8
Fórmula molecular FeH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 403.99
Número MDL MFCD00149708
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Especificaciones
Punto de ebullición >100°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto de fusión 47°C
Color Marrón
pH 1.5 (at 20°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Fe(NO3)3 · 9H2O
Número UN UN3260
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC iron(3+) nonahydrate trinitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 404g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Weak
Envase Poly bottle
Densidad 1.68g/cu.cm at 20°C