Learn More
Nitrato de hierro(III) nonahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10596982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
3 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10596982 500 g Frasco de plástico 500 g
10301741 3 kg Frasco de plástico 3 Kg
11994271 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10596982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.55€
    73.65€ / 500 g
    Ahorro 11.90€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-61-8
Fórmula molecular FeH18N3O18
Peso molecular (g/mol) 403.99
Número MDL MFCD00149708
Clave InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Nombre IUPAC hierro(3+);trinitrato;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto de fusión 47.0°C
Color Gris a morado
Forma física Polvo cristalino adherente
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.68
Presión de vapor Negligible
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Información de descomposición Decomposition Information: < 100°C
Densidad 1.6800g/mL
Fórmula lineal Fe(NO3)3·9H2O
Número UN 1466
Índice Merck 15, 4054
Formula Weight (peso de la fórmula) 404
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.