Learn More
Dímero de meso-tetrafenilporfina-mu-oxo dímero hierro(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466115 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15466115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033738.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12582-61-5 | C88H58Fe2N8O | 1355.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer
CAS 12582-61-5
Fórmula molecular C88H58Fe2N8O
Número MDL MFCD00058898
Cantidad 500 mg
Sinónimo iron iii meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer, iron,m-oxobis 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphinato 2--kn21,kn22,kn23,kn24 di
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI JTFKJCUSDKAMIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.O.[Fe+2].[Fe+2]
Nombre IUPAC hierro(2+); 5,10,15,20-tetrafenilporfirina-22,24-diida; hidrato
Peso molecular (g/mol) 1355.177
PubChem CID 11981848
Formula Weight (peso de la fórmula) 1353.16
Forma física Sólido