Learn More
Cloruro de meso-tetrafenilporfina de hierro (III), TRC
Código de producto. 30403071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30403071 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30403071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI775205250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) meso-Tetraphenylporphine Chloride
CAS 16456-81-8
Fórmula molecular C44 H28 Cl Fe N4
Cantidad 250 mg
Sinónimo [alpha,beta,gamma,delta-Tetraphenylporphinato(2-)]iron Chloride, (SP-5-12)-Chloro[5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphinato(2-)-kN21,kN22,kN23,kN24]iron, (5,10,15,20-Tetraphenylporphinato)iron(III) Chloride, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine iron(III) Chloride, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrinatoiron(III) Chloride, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyriniron(III) Chloride, Chloro(5,10,15,20-tetraphenylporphinato)iron, Chloro(5,10,15,20-tetraphenylporphyrin)iron, Chloro(5,10,15,20-tetraphenylporphyrinato)iron(III), Chloro(meso-tetraphenylporphinato)iron, Chloro(meso-tetraphenylporphyrinato)iron, Chloro(tetraphenylporphinato)iron, Chloro(tetraphenylporphyrinato)iron, Chlorotetraphenylporphinatoiron(III), Iron Chlorotetraphenylporphyrin, Iron meso-Tetraphenylporphyrin Chloride, Iron Tetraphenylporphine Chloride, Iron Tetraphenylporphyrin Chloride, Iron(5,10,15,20-tetraphenylporphyrin) Chloride, Iron(III) Tetraphenylporphine Chloride, Iron(III) Tetraphenylporphyrin Chloride, Mesotetraphenylporphyrin Iron(III) Chloride, Tetraphenylporphinatoiron(III) Chloride, Tetraphenylporphineiron(III) Chloride, Tetraphenylporphyrin Iron(III) Chloride, [5,10,15,20-Tetraphenylporphinato(2-)]iron(1+) Chloride, [alpha,beta,gamma,delta-Tetraphenylporphyrinato(2-)]iron(1+) Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C44H28N4.ClH.Fe/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;1H;/q-2;;+3/p-1/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
SMILES [Cl-][Fe+3]123[N]4=C5C=CC4=C(C6=CC=C(C(=C7C=CC(=[N]17)C(=C8C=CC(=C5c9ccccc9)[N-]28)c%10ccccc%10)c%11ccccc%11)[N-]36)c%12ccccc%12
Peso molecular (g/mol) 704.02