Learn More
Isopropóxido de hierro(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(III) isopropoxide is applied in the field of nano-materials and thin films, engineering and environmental field. It is employed in catalysis and synthesis, energy conversion and storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Iron (III) isopropoxide |
| Color | Gris |
| Envase | Ampolla |
| Fórmula lineal | Fe[OCH(CH3)2]3 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3181 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Decomposes in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(III) isopropoxide
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.