Learn More
Isopropóxido de hierro(III), 2,5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354668 25 mL 25 ml
11344668 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043024.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233.109 g/mol
Iron(III) isopropoxide is used in nano-materials & thin films, engineering & environmental, catalysis & synthesis and energy conversion & storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14995-22-3
Fórmula molecular C9H21FeO3
Peso molecular (g/mol) 233.109
Número MDL MFCD00070436
Clave InChI QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
Nombre IUPAC hierro(3+); propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (III) isopropoxide
Color Rojo a marrón
Densidad 0.79 g/mL
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Olor Alcohol-like
Cantidad 25 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5% p/v en isopropanol
Forma física Líquido