Learn More
Hidróxido de hierro(III), fase alfa, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473127 250 g 250 g
15463127 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16267.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.78€
    68.65€ / 250 g
    Ahorro 12.13€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide, alpha-phase, is used as a catalyst for proteomics research. It is also used as a pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de hierro(III), fase alfa, se utiliza como catalizador para la investigación proteómica. También se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20344-49-4
Fórmula molecular FeHO2
Peso molecular (g/mol) 88.851
Número MDL MFCD00064782
Clave InChI AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
Nombre IUPAC hidroxi(oxo)hierro
SMILES O[Fe]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) hydroxide
Nombre de nota alpha-phase
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Densidad 4.1
Fórmula lineal FeO(OH)
Índice Merck 14,4025
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.85
Porcentaje de pureza ≥99%