Learn More
Hidróxido de hierro(III), 20 % en H2O, dispersión de nanopartículas, pH bajo, < 5,0 nm número de APS ponderado, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iron(III) hydroxide is used in cosmetics, tattoo inks and aquarium water treatment. It is used as a pigment and as an adsorbent for removing lead from aquatic media. It acts as a catalyst for proteomics research. It is involved in the removal of toxic selenate and selenite ions from water systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) hydroxide |
| Nombre de nota | 20% in H2O, nanoparticle dispersion |
| Color | Rojo a marrón |
| pH | 3.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 1.20 g/mL |
| Fórmula lineal | FeO(OH) |
| Índice Merck | 14,4025 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) hydroxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion, low pH
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..