Learn More
Fluoruro de hierro(III) trihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302168 50 g 50 g
11312168 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013068.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15469-38-2
The primary commercial use of iron(III) fluoride in the production of ceramics. Some cross coupling reaction are catalyzed by ferric fluoride-based compounds. Iron(III) fluoride has also been shown to catalyze chemoselective addition of cyanide to aldehydes to give the cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15469-38-2
Número MDL MFCD00149718
Sinónimo iron 3+ trifluoride trihydrate, acmc-20akpl, ferric iron trihydrate trifluoride, iron 3+ ion trihydrate trifluoride, iron 3+ fluoride-water 1/3/3, fluoride, fluoride, iron salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) fluoride trihydrate
Color Blanco a marrón
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4022
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Sparingly soluble in alcohol,ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.89 (112.84 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) fluoride trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..