Learn More
Fluoruro de hierro(III), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397147 50 g 50 g
11307157 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011487.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-50-8 | F3Fe | 112.84 g/mol
Iron(III) fluroide is used in ceramics manufacturing. It is used as a catalyst for certain cross coupling reactions. Further, it is involved in the chemoselective addition of cyanide to aldehyde to prepare cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-50-8
Fórmula molecular F3Fe
Peso molecular (g/mol) 112.84
Número MDL MFCD00011012
Clave InChI SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ferric fluoride, iron iii fluoride, iron fluoride, iron trifluoride, iron fluoride fef3, ferric trifluoride, fef3, hsdb 450, iron iii fluoride, anhydrous, ferric fluoride, anhydrous
PubChem CID 24552
Nombre IUPAC trifluorohierro
SMILES F[Fe](F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) fluoride
Punto de fusión >1000° (sublimation)
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in dilute hydrofluroic acid. Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.84
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Pale green powder
Densidad 3.87
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric fluoride