Learn More
Ferrocianuro de Hierro (III), TRC
Código de producto. 30389914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389914 2.5 g 2.50 g
30399807 500 mg -
30407352 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7752282.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14038-43-8
Fórmula molecular C18Fe7N18
Peso molecular (g/mol) 859.23
Sinónimo (OC-6-11)-hexakis(cyano-kC)-Ferrate(4-) iron(3+), hexacyano-Ferrate(4-) iron(3+), (OC-6-11)-hexakis(cyano-C)-Ferrate(4-) iron(3+), Iron ferrocyanide (Fe4[Fe(CN)6]3), Antidotum-Thallii-Heyl, CI 77510 Blue, hexakis(cyano-C)di-Ferrate(1-), Ferric ferrocyanide, Ferric ferrocyanide (Fe4[Fe(CN)6]3), Ferric hexacyanoferrate, Ferric hexacyanoferrate (II), Ferrihexacyanoferrate, Ferrocin, Ferrotsin, Iron ferrocyanide, Iron(3+) ferrocyanide, Iron(3+) hexacyanoferrate(4-) (4:3), Milori blue, NSC 8665, Prussian blue, Prussian blue [Fe4[Fe(CN)6]3], Prussian blue insoluble, Radiogardase Cs, Tetrairon tris(hexacyanoferrate(4-)), Tetrairon tris(hexacyanoferrate), Tetrairon(3+) tris[hexacyanoferrate(4-)]
Nombre IUPAC hexakis(azanylidynemethyl)hierro (2+); hierro(3+)
SMILES [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)[C-]#N.N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)[C-]#N.N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)[C-]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Ferrocyanide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/18CN.7Fe/c18*1-2;;;;;;;/q18*-1;3*+2;4*+3
Formula Weight (peso de la fórmula) 859.5999