Learn More
Iron(III) Ferrocyanide, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15672320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672320 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 15672320 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 23412525G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder,≥30.0 % Iron (Fe) by ICP Assay
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Ferrocyanide
CAS 14038-43-8
Color Azul
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C18Fe7N18
Fórmula lineal Fe4[Fe(CN)6]3
Número MDL MFCD00135663
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo prussian blue, ferric ferrocyanide, iron iii ferrocyanide, iron iii hexacyanoferrate ii, ferric hexacyanoferrate, parisian blue, berlin blue, ferrocin, preussischblau, turnbulls blau
Clave InChI DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Nombre IUPAC hierro(+);2+); hierro(3+); octadecacianida
Peso molecular (g/mol) 859.239
PubChem CID 2724251
Formula Weight (peso de la fórmula) 859.23g/mol
Envase Glass bottle