Learn More
Etóxido de hierro(III), mezcla polimérica soluble, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492467 50 g 50 g
15472467 2 g 2 g
15482467 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045861.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5058-42-4
Fórmula molecular C6H15FeO3
Peso molecular (g/mol) 191.028
Número MDL MFCD00078028
Clave InChI JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
Nombre IUPAC etanolato; hierro(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron (III) ethoxide
Nombre de nota Soluble polymeric mixture
Color Marrón
Punto de ebullición (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN2926
Información de solubilidad Soluble in hexane and ethanol
Forma física Sólido