Learn More
Óxido de hierro(III), 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394837 0.5 g 0.50 g
11364837 2 g 2 g
11374837 10 g 10 g
11384837 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11394837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041863.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Precursor en procesos sol-gel
Precursor for Sol-Gel processes.Iron(III) ethoxide is used as a precursor for inorganic compound iron oxide. It is used in the preparation of iron-platinum nanoparticles by pyrolysis with platinum(II) acetylacetonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5058-42-4
Fórmula molecular C6H15FeO3
Peso molecular (g/mol) 191.028
Número MDL MFCD00078028
Clave InChI JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
Nombre IUPAC etanolato; hierro(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) ethoxide
Punto de fusión 120°C
Color Marrón a gris
Punto de ebullición 155°C (0.1 mmHg)
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Fe(OCH2CH3)3
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.03
Porcentaje de pureza 99.6%
Forma física Polvo/trozos, envasado bajo argón
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.