Learn More
Citrato de hierro (III) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30390013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390013 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30390013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77518525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Citrate (Technical Grade)
CAS 3522-50-7
Fórmula molecular C6H8O7 . (Fe)
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Iron(3+) Salt (1:1), Citric Acid, Iron(3+) Salt (1:1) (8CI), Fe(III)-Citrate Complex (1:1), Ferric Citrate, Zerenex
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
SMILES [Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hierro(3+)
Peso molecular (g/mol) 244.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.9385