Learn More
Hidrato de citrato de hierro(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164740 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 10164740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211850010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) citrate hydrate
Nombre de nota 98%
CAS 334024-15-6
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 18 to 22% (Fe) (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H5FeO7
Número MDL MFCD00149615
Cantidad 1 kg
Índice Merck 14, 4021
Sinónimo ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hno3
Clave InChI NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; hierro(3+); hidrato
Peso molecular (g/mol) 244.94
PubChem CID 22178220
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y/o trozos