Learn More
Cloruro de hierro (III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) Chloride |
| CAS | 7705-08-0 |
| Fórmula molecular | Cl3 Fe |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[Fe](Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | triclorohierro |
| Peso molecular (g/mol) | 162.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.8415 |