Learn More
Cloruro de hierro (III), TRC
Código de producto. 30394669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394669 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30394669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77494025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) Chloride
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3 Fe
Cantidad 25 g
Sinónimo Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[Fe](Cl)Cl
Nombre IUPAC triclorohierro
Peso molecular (g/mol) 162.204
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.8415