Learn More
Cloruro de hierro(III), técnico, solución, aproximadamente al 60 % (p/v), FeCl3, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpezifikation
Spezifikation
| CAS | 7705-08-0 |
| Color | Marrón |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2.5 L |
| Fórmula molecular | Cl3Fe |
| Número MDL | MFCD00011005 |
| Clave InChI | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| Nombre IUPAC | iron(3+) trichloride |
| Peso molecular (g/mol) | 162.20 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron (III) Chloride Solution
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?