Learn More
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651120 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651120 4 x 2.5 L paquete de 4
15641120 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15651120 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 123224X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum, base de FeCl3 al 45 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7705-08-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride solution
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride solution
Nombre de nota Purum, 45% FeCl3 basis
% mín. CAS ≥40.0000%
% máx. CAS <60.0000%
Cantidad 4 x 2.5 L
Notas del porcentaje del ensayo FeCl3
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Número UN UN2582
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.2
Porcentaje de pureza 45%
Grado purum
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.48 g/cm3