Learn More
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641120 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15641120 2.5 L 2.50 litro
15651120 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15641120 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 123222.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum, base de FeCl3 al 45 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Chloride Solution
Cantidad 2.5 L
Fórmula lineal FeCl3
Número UN 2582
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.2g/mol
Grado purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45% FeCl3 basis
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron trichloride