Learn More
Cloruro de hierro(III), solución al 4,5 %, Chem-Lab
Descripción
El hexahidrato de cloruro de hierro(III) se emplea como ácido de Lewis para catalizar reacciones y para pruebas colorimétricas de fenoles y sus derivados. Se utiliza como agente clarificador en el tratamiento de aguas residuales y agua potable. Entre los otros usos del hexahidrato de cloruro de hierro(III) se encuentran la hidrometalurgia del cloruro y la detección de ácidos gamma-hidroxibutíricos y salicílicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 0 °C |
| CAS | 10025-77-1 |
| Color | Amarillo |
| pH | <1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | FeCl3 • 6H2O |
| Número MDL | MFCD00149712 |
| Sinónimo | Ferric chloride hexahydrate, Trichloroiron hexahydrate, Iron trichloride |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(III) chloride 4.5% solution (Yellow sol.)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P313-Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: iron(III) chloride,hydrochloric acid