Learn More
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Código de producto. 15691500 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
20 Kg
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691500 100 g 100 g
15631510 5 g 5 g
15601510 1 kg 1 Kg
15611510 2.5 kg 2.50 Kg
15621510 20 kg 20 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15691500 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 157740100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Iii) Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal FeCl3
Número UN 1773
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.2g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Presión de vapor 1mmHg (194°C)
Densidad Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.